Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa Acrodisc™ con filtro de fibra de vidrio
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
143.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Fibra de vidrio borosilicatado |
---|---|
Tamaño de poro | 1 μm |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17174341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4529 |
25 mm | 1000/paquete |
2725.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17134341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4523 |
25 mm | 50/paq. |
143.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17144341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4524 |
37 mm | 15/paquete |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- For research use only
Especificaciones
Fibra de vidrio borosilicatado | |
1 μm | |
No estéril | |
Polipropileno |