Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa Acrodisc™ con filtro de fibra de vidrio
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4529
2064.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.21900kg
Descripción
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Fibra de vidrio borosilicatado | |
No estéril | |
1000/paquete |
1 μm | |
Polipropileno | |
25 mm |