Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Fluorodyne™ II Membrane and Filling Bell
AcroPak 20 filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtrations.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 12200
Detalles adicionales : Peso : 0.38950kg
Descripción
- Volúmenes de procesamiento eficaces de hasta 20 l
- La membrana Fluorodyne II (PVDF) es compatible con varios disolventes acuosos y orgánicos
Especificaciones
PVDF (hidrófilo) | |
No estéril | |
Manguera dentada escalonada |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3/paquete |