Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Fluorodyne™ II Membrane and Filling Bell
AcroPak 20 filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtrations.
127.00€ - 161.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PVDF (hidrófilo) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Área de filtración | 20 cm2 |
Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |
Cantidad | 3/paquete |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17134231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12201 |
Estéril |
161.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17124231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12200 |
No estéril |
127.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Efficient processing volumes up to 20 L
- Fluorodyne II (PVDF) membrane is compatible with aqueous and many organic solvents
Especificaciones
PVDF (hidrófilo) | |
20 cm2 | |
3/paquete |
0,2 μm | |
Manguera dentada escalonada |