Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Supor™ Membrane and Filling Bell
Designed to add convenience to small- and medium-volume filtration (sterile and non-sterile).
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 12202
Detalles adicionales : Peso : 0.45600kg
Descripción
- La membrana Supor tiene altos caudales y rendimientos y es ideal para soluciones donde se requiere una baja unión de proteínas. No se recomienda su uso con algunas cetonas
- Procesa de forma eficaz hasta 2 l de líquidos químicos y biológicos
- La esterilización mediante radiación gamma elimina la contaminación potencial por residuos de EtO
- El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
- El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas como medios que contienen suero
- La membrana porosa proporciona altos caudales de aire a baja presión diferencial y prolonga la vida útil del filtro
- Garantiza una retención del 99,97 % del aire libre de partículas en aerosol DOP de 0,3 μm
- Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
Especificaciones
PES hidrófilo | |
No estéril | |
3/paquete |
0,8/0,2 μm | |
20 cm2 | |
Manguera dentada escalonada |