Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Supor™ Membrane and Filling Bell
Designed to add convenience to small- and medium-volume filtration (sterile and non-sterile).
121.00€ - 142.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8/0,2 μm |
Área de filtración | 20 cm2 |
N.° por paquete | 3/paquete |
Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17154231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12203 |
Estéril |
142.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17144231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12202 |
No estéril |
121.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Supor membrane has high flow rates and throughputs, and is ideal for solutions where low protein binding is required. Not recommended for use with some ketones
- Efficiently processes up to 2 L of chemical and biological fluids
- Sterilization by gamma irradiation eliminates potential contamination by EtO residuals
- Upstream vent prevents vapor lock
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions such as serum-containing media are processed
- Porous membrane delivers high air flow rates at low differential pressure and extends filter life
- Ensures particulate-free air 99.97% retention of 0.3 μm DOP aerosol
- Designed for laboratory applications only
Especificaciones
PES hidrófilo | |
20 cm2 | |
Manguera dentada escalonada |
0,8/0,2 μm | |
3/paquete |