Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Supor™ Membrane and Filling Bell
Designed to add convenience to small- and medium-volume filtration (sterile and non-sterile).
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 12203
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17154231
  • 142.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La membrana Supor tiene altos caudales y rendimientos y es ideal para soluciones donde se requiere una baja unión de proteínas. No se recomienda su uso con algunas cetonas
  • Procesa de forma eficaz hasta 2 l de líquidos químicos y biológicos
  • La esterilización mediante radiación gamma elimina la contaminación potencial por residuos de EtO
  • El orificio de ventilación anterior evita el bloqueo de vapor
  • El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas como medios que contienen suero
  • La membrana porosa proporciona altos caudales de aire a baja presión diferencial y prolonga la vida útil del filtro
  • Garantiza una retención del 99,97 % del aire libre de partículas en aerosol DOP de 0,3 μm
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
PES hidrófilo
Estéril
3/paquete
0,8/0,2 μm
20 cm2
Manguera dentada escalonada