Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 12093
Detalles adicionales : Peso : 0.22900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17134221
  • 316.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Procesamiento eficaz de volúmenes de líquidos de hasta 20 l
  • El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas, como los medios que contienen suero
  • Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
Especificaciones
Especificaciones
PES hidrófilo
Estéril
Entrada de MNPT de 6,35 mm (1/4 pulg.), salida de manguera dentada escalonada
0,8/0,2 μm
200 cm2
3/paquete