Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
316.00€ - 337.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8/0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 200 cm2 |
Cantidad | 3/paquete |
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17194241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12941 |
Manguera dentada escalonada |
337.00€
paquete de 3 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17134221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12093 |
Entrada de MNPT de 6,35 mm (1/4 pulg.), salida de manguera dentada escalonada |
316.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
- For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
Especificaciones
PES hidrófilo | |
Estéril | |
3/paquete |
0,8/0,2 μm | |
200 cm2 |