Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca: Cytiva 12941
Descripción
- Procesamiento eficaz de volúmenes de líquidos de hasta 20 l
- El prefiltro integrado prolonga la vida útil del filtro cuando se procesan soluciones cargadas de partículas, como los medios que contienen suero
- Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
- Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
- El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
Especificaciones
PES hidrófilo | |
Estéril | |
Manguera dentada escalonada |
0,8/0,2 μm | |
200 cm2 | |
3/paquete |