Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Solvent Filtration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 8684
Additional Details : Peso : 0.45400kg
Description
- Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Specifications
PTFE | |
No estéril | |
5/paquete |
0,45 μm | |
Filtración de disolventes | |
1 mL |