Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Solvent Filtration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
200.00€ - 432.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de disolventes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tamaño de poro | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17134611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8047 |
350 μl | 0,2 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
312.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8129 |
1 mL | 0,45 μm | Supor (PES) |
213.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17124621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8130 |
1 mL | 1,2 μm | Supor (PES) |
239.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17144611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8048 |
350 μl | 0,45 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
308.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17174631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8247 |
2 mL | 0,2 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
234.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17164621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8147 |
1 mL | 0,2 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
403.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17174621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8148 |
1 mL | 0,45 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
432.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17104641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8582 |
350 μl | 0,2 μm | PTFE |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17144641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8682 |
1 mL | 0,2 μm | PTFE |
200.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17154641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8684 |
1 mL | 0,45 μm | PTFE |
206.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8584 |
350 μl | 0,45 μm | PTFE |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17184631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8248 |
2 mL | 0,45 μm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
234.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17184641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8782 |
2 mL | 0,65/0,2 μm | PTFE |
230.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8784 |
2 mL | 0,45 μm | PTFE |
204.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
No estéril | |
Filtración de disolventes |