Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Solvent Filtration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 8148
Detalles adicionales : Peso : 0.70300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17174621
  • 432.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las placas están fabricadas con polipropileno biológicamente inerte y resistente a productos químicos
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
5/paquete
0,45 μm
Filtración de disolventes
1 mL