Learn More
Ácido acrílico, bajo contenido de agua, 99,5 %, estabilizado con ≈ 200 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11470570
Ácido acrílico, bajo contenido de agua, 99,5 %, estabilizado con ≈ 200 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470570
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Código de producto. 11470570
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043359.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido acrílico actúa como precursor en la producción de ácido 3-hidroxipropiónico. Se utiliza en la preparación de resinas absorbentes de agua. Reacciona con alcoholes para preparar los ésteres correspondientes. Sus ésteres se utilizan como materias primas para resinas sintéticas, cauchos, adhesivos de revestimiento, pinturas a base de agua, adhesivos y pulidores de suelo. También se utiliza para preparar la formación de homopolímeros o copolímeros reaccionando con otros monómeros como acrilamidas, acrilonitrilo, vinilo, estireno y butadieno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-10-7
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.063
Número MDL MFCD00004367
Clave InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomerMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic acid
Nombre de nota Low water content, Stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión ∼13°C
Densidad 1.051 g/mL
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4202
Cantidad 500 mL
Número UN UN2218
Beilstein 635743
Índice Merck 14,130
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT16G010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number043359.K4,043359.AP
Número de loteQ22H044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number043359.K4,043359.AP
Número de loteQ28I028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number043359.K4,043359.AP
Número de loteX18K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number043359.K4,043359.AP
Número de loteS21K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number043359.K4,043359.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acrylic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido acrílico, bajo contenido de agua, 99,5 %, estabilizado con ≈ 200 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals >