Learn More
Socorex™ Macropipetas Acura™ manual835
Equipado con un mecanismo de ajuste de precisión que permite ajustar continuamente el volumen hasta una resolución de volumen muy fina. Las macropipetas Acura™™ manual Socorex ™ 835 están diseñadas para permitir el ajuste de volumen con una sola mano.
339.00€ - 349.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Acura™ |
Tipo | Macropipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10621324
|
Socorex™
835.02 |
0,2 a 2 mL | <±Del 1,5 al 0,5% | <Del 0,5 al 0,2% |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10521452
|
Socorex™
835.05 |
0,5 A 5 mL | <±Del 1,5 al 0,6% | <Del 0,6 al 0,3% |
349.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Comodidad de uso extrema• Ergonomía
• Activación sin esfuerzo, visualización del volumen bien visible, excelente agarre y ligereza
• Regulación por tornillo micrométrico con topes de retención con trinquetes
• Capuchón con rotación libre para evitar cualquier modificación accidental
• Calibración ultra-rápida
• Llave y dispositivo de cierre integrados
• Trazabilidad
• Filtro de celulosa contra la subida de los líquidos y de los aerosoles en el pistón
• Adaptador además.
Especificaciones
EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos | |
1 | |
Macropipeta | |
1 unidad |
Autoclavable | |
Acura™ | |
Certificado de calibración | |
3 años |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Socorex™ Macropipetas Acura™ manual835