Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Micropipeta multicanal para uso con microplacas. Las micropipetas™ manuales 855 multicanal Socorex™ combinan materiales de alta tecnología con una ergonomía excepcional para garantizar un rendimiento y unos resultados excepcionales.
Marca: Socorex™ 855.12.050
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ajusten inteligente y fiable del volumen.
- Pantalla digital de precisión visible en todo momento.
- Eyector de punta Justip™ ajustable para la mayoría de las puntas.
- Sistema de calibración de usuario Swift-set
- Resistencia a golpes, luz UV y esterilización en autoclave.
- 360° la rotación del módulo volumétrico permite seleccionar una posición de trabajo óptima.
- Expulsión de punta ajustable
Especificaciones
<±1,0% - <±0,8% | |
Autoclavable | |
Acura™ Manual 855 | |
Acura™ | |
De 5 to 50 μl | |
1 cada uno |
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directiva CE IVD 98/79 CEE (productos sanitarios para diagnóstico in vitro). | |
Microplaca | |
12 | |
Micropipeta multicanal | |
<±1,0% - <±0,4% | |
36 meses |