Learn More
Socorex™ Micropipetas Manual XS de Acura™
Micropipetas extraafiladas y de calidad superior, cortas, suaves y ligeras. Las micropipetas Manual XS Socorex™ Acura™ están diseñadas ergonómicamente y son idóneas para laboratorios de investigación.
352.00€ - 377.00€
Specifications
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Modelo | Acura™ XS Manual |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Acura™ XS |
Tipo | Micropipeta |
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11902441
|
Socorex™
826.0002 |
De 0,1 to 2 μl |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11972431
|
Socorex™
826.0010 |
De 0,5 to 10 μl |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11982431
|
Socorex™
826.0020 |
De 2 to 20 μl |
352.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11922441
|
Socorex™
826.0200 |
De 20 to 200 μl |
352.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Relación de forma/tamaño optimizada para facilitar el uso al trabajar con microtubos.
- Peso reducido: Más ligero que las marcas líderes.
- El exclusivo sellado de labios patentado de Socorex™ reduce las fuerzas de activación y proporciona un pipeteo ultrasuave.
- Expulsión de punta ajustable
- Esterilizables en autoclave y completamente montados.
- Rendimiento metrológico insuperable.
Specifications
Autoclavable | |
1 | |
Micropipeta | |
36 meses |
Acura™ XS Manual | |
Acura™ XS | |
1 unidad |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Socorex™ Micropipetas Manual XS de Acura™