Learn More
Socorex™ Micropipetas Manual XS de Acura™
Micropipetas extraafiladas y de calidad superior, cortas, suaves y ligeras. Las micropipetas Manual XS Socorex™ Acura™ están diseñadas ergonómicamente y son idóneas para laboratorios de investigación.
Marca: Socorex™ 826.0020
Descripción
- Relación de forma/tamaño optimizada para facilitar el uso al trabajar con microtubos.
- Peso reducido: Más ligero que las marcas líderes.
- El exclusivo sellado de labios patentado de Socorex™ reduce las fuerzas de activación y proporciona un pipeteo ultrasuave.
- Expulsión de punta ajustable
- Esterilizables en autoclave y completamente montados.
- Rendimiento metrológico insuperable.
Especificaciones
<±2,5% - <±1,0% | |
Acura™ XS Manual | |
Acura™ XS | |
De 2 to 20 μl | |
1 unidad |
Autoclavable | |
1 | |
Micropipeta | |
< 1,7% - < 0,5% | |
36 meses |