Learn More
ACVRL1 Monoclonal Antibody (OTI5C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA809560
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17501944
  • 540.87€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
The TGF-beta superfamily of ligands exerts its biological activity by binding to heteromeric receptor complexes two types (I and II) of the serine/threonine kinases. ALK1, like the other type I receptors, contains a cysteine rich domain with conserved cysteine spacing in the extracellular region and a glycine and serine rich domain preceding the kinase domain. The reduced human ALK1 monomer has a calculated molecular mass of approximately 37.3 kDa. Due to glycoslyation, the recombit human protein migrates as a 50-55 kDa protein in SDS-PAGE under reducing conditions. Human and mouse ALK1 share approximately 71% amino acid sequence identity in their extracellular domains. ALK1 is highly expressed in endothelial cells and other vascular tissues.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
ACVRL1 Monoclonal Antibody (OTI5C2), TrueMAB™, OriGene