Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adapter for Transmitted Light Base (TLS)
This Adapter fits the transmitted light stage to a microscope stand with base plate.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15743022
  • 74.60€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adaptador para base de luz transmitida TLS 122150.
  • Modelos disponibles para ajustarse a soportes para microscopio con placas base con diámetros de
    • 90mm
    • 100mm
    • 120mm
    • 180 mm
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
90 mm
Base de luz transmitida TLS 122150
3.5 in.
Iluminación para estereomicroscopía