Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adapter for Transmitted Light Base (TLS)
This Adapter fits the transmitted light stage to a microscope stand with base plate.
74.60€ - 99.80€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
Para utilizar con (equipo) | Base de luz transmitida TLS 122150 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15713022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157600 |
100 mm |
74.60€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15723022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157610 |
120 mm |
74.60€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15733022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157620 |
180 mm |
99.80€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15743022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157630 |
90 mm |
74.60€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Adapter for TLS 122150 Transmitted Light Base.
- Models available to fit microscope stands with base plates that have diameters of 90 mm, 100 mm, 120 mm and 180 mm.
Especificaciones
Adaptador | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
Base de luz transmitida TLS 122150 |