Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Utilice estos adaptadores con una variedad de tubos y rotores. Los adaptadores Eppendorf™ funcionan con todos los rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Marca: Eppendorf™ 5425717008
17.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores para rotores
- Disponibles en packs de 6
Especificaciones
Adaptador | |
6 tubos de PCR de 0,5 a 0,6 ml | |
Fijo | |
6/paq. |
Backman | |
Rotores | |
Tubos Backman de 0,4 ml |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml > El dispositivo tiene capacidad para: 6 tubos de PCR de 0.5 a 0,6 ml; para utilizar con: Tubos Backman de 0,4 ml; ángulo: Fijo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido