Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml
Utilice estos adaptadores con cubos de 400 ml para rotores Eppendorf™
Marca: Eppendorf™ 5810720001
209.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dos adaptadores por paquete
- Compatible con cubos y tubos cónicos o planos para Eppendorf rotores
Especificaciones
Adaptador | |
De 2,6 a 5 ml | |
13 mm | |
2/paq. |
Plana | |
25 tubos de fondo redondo, 2,6 - 5 ml, para cubos rectangulares de 500 ml en el rotor A-4-81 y S-4x500 | |
100 |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml > El dispositivo tiene capacidad para: 25; capacidad de 2.6 a 5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido