Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de ángulo fijo
Aporte flexibilidad a las centrífugas Eppendorf con estos adaptadores de rotor
Marca: Eppendorf™ 5804773004
89.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores
- Para rotores de ángulo fijo Eppendorf™
Especificaciones
Adaptador | |
Rotor de ángulo fijo | |
6 |
De 20 a 30 ml | |
26 mm | |
2/paq. |
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para rotor de ángulo fijo > Capacidad: De 20 a 30 ml; número de posiciones: 6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido