Learn More
Ácido adípico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.10€ - 321.00€
CAS | 124-04-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10O4 |
Peso molecular (g/mol) | 146.142 |
Número MDL | MFCD00004420 |
Clave InChI | WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german |
PubChem CID | 196 |
ChEBI | CHEBI:30832 |
Nombre IUPAC | ácido hexanodioico |
SMILES | C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10132320
|
Thermo Scientific Acros
102815000 |
500g | Frasco de plástico |
29.10€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10090550
|
Thermo Scientific Acros
102810010 |
1kg | Frasco de plástico |
36.10€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10538280
|
Thermo Scientific Acros
102810025 |
2,5 kg | Frasco de plástico |
62.70€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10454745
|
Thermo Scientific Acros
102810250 |
25kg | Tambor de fibra |
321.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
124-04-9 | |
146.142 | |
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N | |
196 | |
ácido hexanodioico |
C6H10O4 | |
MFCD00004420 | |
adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german | |
CHEBI:30832 | |
C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
Especificaciones
Adipic acid | |
De 151,0 °C a 153,0 °C | |
98.5 | |
Blanco | |
C6H10O4 | |
MFCD00004420 | |
01,15 | |
adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german | |
C(CCC(=O)O)CC(=O)O | |
146.142 | |
CHEBI:30832 | |
99% | |
Auténtico |
124-04-9 | |
de 337,0 °C | |
100.0 | |
99% | |
HO2C(CH2)4CO2H | |
02, 649 | |
15, 150 | |
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N | |
ácido hexanodioico | |
196 | |
146.14 | |
196 °C | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
Utilizar protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Adipic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1