Learn More
OHAUS™ Adjustment Bar
OHAUS™ Adjustment Bar is an accessory for use with adjustable platforms, which are designed to be mounted onto heavy duty shakers.
Marca: OHAUS™ 30400073
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con plataformas, que aumentan la cantidad de espacio utilizable para muestras
- Accesorio de agitador de servicio pesado
Especificaciones
Barra ajustable | |
Negro | |
Pala de alta resistencia |
460 mm | |
Barra ajustable, 46 cm |