Learn More
OHAUS™ Adjustment Bar
OHAUS™ Adjustment Bar is an accessory for use with adjustable platforms, which are designed to be mounted onto heavy duty shakers.
66.65€ - 82.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Barra ajustable |
---|---|
Color | Negro |
Para utilizar con (equipo) | Pala de alta resistencia |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15752489
|
OHAUS™
30400073 |
460 mm |
66.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15762489
|
OHAUS™
30400074 |
610 mm |
82.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with platforms, which increase the amount of usable space for samples
- Heavy duty shaker accessory
Especificaciones
Barra ajustable | |
Negro | |
Pala de alta resistencia |