Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance
Intuitive Adventurer™ Semi-micro Balance designed for routine weighing.
Marca:  OHAUS™ 30852310
5575.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17921292
  • 5715.00€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
OHAUS™ Adventurer™ Semi-micro Balance > Adventurer™ Semi-micro Balance, Model: AX125DM, Capacity: 82.0 g/120.0 g, Readbility: 0.00001 g, 0.0001 g, Calibration: Internal