Learn More
Fisherbrand™ Puntas de barrera para aerosoles: 200–5000 μl
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Marca: Fisherbrand™ F090100S5000FIS
Descripción
Filtros inertes e hidrófobos que evitan la contaminación por aerosoles
- El filtro a escala micrométrica pequeño y exclusivo evita la contaminación por aerosoles sin obstrucciones en el flujo de aire
- Utilice puntas con barrera de aerosol para garantizar la integridad de los resultados
- Estéril; libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos.
- Color natural
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras, estéril; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble, estéril; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual, estéril
Especificaciones
1 a 5 mL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
117 mm | |
Punta de barrera | |
No |
Con filtro | |
Natural | |
4,625 in | |
A granel | |
Pipeta Universal Fit |