Learn More
B Braun™ Tijeras Iris delicadas Aesculap™ para cirugía plástica
Tijeras pequeñas con puntas finas y afiladas para trabajos delicados en aplicaciones como cirugía plástica.
Marca: B Braun™ BC056R
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Meticulosamente diseñadas para tener una sensación sólida y para actuar como una extensión de la propia mano del cirujano
- Fabricadas según estrictas directrices de precisión y fiabilidad
- Mangos redondos
- Disponible con hojas rectas o curvas
Especificaciones
Tijeras de iris | |
95 mm | |
Aplicaciones quirúrgicas delicadas |
Recto | |
Acero inoxidable | |
Afilada/afilada |