Learn More
B Braun™ Tijeras Iris delicadas Aesculap™ para cirugía plástica
Tijeras pequeñas con puntas finas y afiladas para trabajos delicados en aplicaciones como cirugía plástica.
60.80€ - 64.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras de iris |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones quirúrgicas delicadas |
Estilo de punta | Afilada/afilada |
Código de producto | Marca | Blade Style | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Blade Style | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12039830
|
B Braun™
BC060R |
Recto | 105 mm |
64.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10359389
|
B Braun™
BC056R |
Recto | 95 mm |
60.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Meticulosamente diseñadas para tener una sensación sólida y para actuar como una extensión de la propia mano del cirujano
- Fabricadas según estrictas directrices de precisión y fiabilidad
- Mangos redondos
- Disponible con hojas rectas o curvas
Especificaciones
Tijeras de iris | |
Acero inoxidable | |
Aplicaciones quirúrgicas delicadas | |
Afilada/afilada |