Learn More
Oxoid UK Agar técnico n.º 2 500 g
El agar técnico Oxoid (agar n.º 2) es un agar bacteriológico de uso general.
Marca:  Oxoid UK LP0012B
283.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15562141
  • 419.00€ / 500 g
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El agar técnico Oxoid (agar n.º 2) es un agar bacteriológico de uso general.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Agar
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Oxoid UK Agar técnico n.º 2 500 g > Agar técnico n.º 2 500 g