Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), alcalino
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62157.AB
Descripción
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl colorante de carga de gel de agarosa (6X) alcalino se utiliza en el análisis de gel de ADN en estado alcalino. Se utiliza en electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
300 mm de hidróxido sódico, 6 mm de EDTA, verde de bromocresol al 0,25 %, xileno cianol FF al 0,25 % y Ficoll al 18 %
Especificaciones
Agarose gel loading dye | |
Líquido | |
10 mL |
alkaline | |
6X | |
Fully miscible in water. |
Seguridad y manipulación
- Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y25K526 | Certificado de análisis | 10/01/2025 | J62157.AC,J62157.AB |
U05K532 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | J62157.AC,J62157.AB |
S15K542 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | J62157.AC,J62157.AB |
P02K512 | Certificado de análisis | 09/05/2024 | J62157.AC,J62157.AB |
Z01J541 | Certificado de análisis | 05/03/2024 | J62157.AC,J62157.AB |