Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de carga de gel de agarosa (6X), alcalino
105.53€ - 151.76€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Agarose gel loading dye |
---|---|
Forma física | Líquido |
Nombre de nota | alkaline |
Concentración | 6X |
Información de solubilidad | Fully miscible in water. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15464579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AB |
10 mL |
105.53€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15474579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62157.AC |
25 mL |
151.76€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl colorante de carga de gel de agarosa (6X) alcalino se utiliza en el análisis de gel de ADN en estado alcalino. Se utiliza en electroforesis en gel de agarosa.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
300 mm de hidróxido sódico, 6 mm de EDTA, verde de bromocresol al 0,25 %, xileno cianol FF al 0,25 % y Ficoll al 18 %
Especificaciones
Agarose gel loading dye | |
alkaline | |
Fully miscible in water. |
Líquido | |
6X |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener en frío
- Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine