Learn More
Agarosa (baja EEO/multifuncional/grado de biología molecular), Fisher BioReagents™
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 500 g, gris, crema, sin ADNasa, de 0,09 a 0,13, prueba de paso, de 34,5 grados a 37,5 grados C, 1200 g/cm2min, biología molecular, baja EEO/multifunción, frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y sin ARNasa, temperatura ambiente, 0,15 % máx.
79.85€ - 344.00€
CAS 9012-36-6
Fórmula molecular C12H18O9
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10766834
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
BP160-100
100 g Frasco de polietileno
79.85€
100 g
10366603
SDS Ver documentos
Fisher BioReagents
BP160-500
500 g Frasco de polietileno
344.00€
500 g
Descripción
Descripción
Agarosa, C12H18O9, número CAS-9012-36-6, 500 g, gris, crema, sin ADNasa, de 0,09 a 0,13, prueba de paso, de 34,5 grados a 37,5 grados C, 1200 g/cm2min, biología molecular, baja EEO/multifunción, frasco de polietileno, polvo/sólido, sin ADNasa y sin ARNasa, temperatura ambiente, 0,15 % máx.
Reactivos para la electroforesis
• Agarosa low EEO
Especificaciones
9012-36-6
C12H18O9
Especificaciones
Agarosa
Polvo/Sólido
Crema
De 0.09 a 0.13
1200 g/cm2mín.
C12H18O9
Baja EEO/multifuncional
9012-36-6
Sin ADNasa
De 34.5 °C a 37.5 °C
Sin ARNasa ni ADNasa
Biología molecular
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperatura ambiente
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Agarosa (baja EEO/multifuncional/grado de biología molecular), Fisher BioReagents™