Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, baja temperatura de gelificación, reactivo de biología molecular Código de producto.: 15410557
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, baja temperatura de gelificación, reactivo de biología molecular
Código de producto. 15410557
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 15410557
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66319.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it. Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La agarosa es útil en la separación de ácidos nucleicos de forma electroforética, ya que los geles de agarosa tienen tamaños de poro más grandes que los geles de acrilamida entrecruzados a bajas concentraciones y en separaciones cromatográficas, ya sea mediante el perlado de la agarosa o su entrecruzamiento. Los geles de agarosa también se utilizan en inmunoelectroforesis (IEP) y placas de Ouchterlony de doble difusión para demostrar reacciones de anticuerpos y antígenos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Fuerza del gel (1,5 % p/v):> 500 g/cm2; temperatura de gelificación: < 24-28 °C; EEO: <0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9012-36-6
Número MDL MFCD00081294
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Agarose
Nombre de nota low gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Forma física Polvo
Punto de fusión 65°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN27L016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
Número de loteZ19K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
Número de loteZ04K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
Número de loteX31K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
Número de loteX15K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog NumberJ66319.22,J66319.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Agarosa, baja temperatura de gelificación, reactivo de biología molecular >