Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
Marca: Brady™ 173224
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales. Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F).
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
- Producto de bajo perfil que se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, y a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.166 mm | |
30 ft. | |
0,5 in |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Mate | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
30 Feet | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in | |
30 ft. x 0.5 in. | |
9.14 m | |
12.7 mm |