Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
31.05€ - 79.55€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17879054
|
Brady™
174151 |
30 ft. x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
31.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17841529
|
Brady™
173263 |
30 ft. x 1.9 in. | M710, BMP71 |
77.80€
1 rollo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17828274
|
Brady™
174155 |
30 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
37.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17878304
|
Brady™
174165 |
30 ft. x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
40.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17838944
|
Brady™
174116 |
30 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
46.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17808234
|
Brady™
173292 |
30 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
79.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17848884
|
Brady™
173224 |
30 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
53.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Recomendado para su uso en interiores
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
30 Feet | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in | |
30 ft. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Mate | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.166 mm | |
9.14 m |