Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
Marca: Brady™ 174085
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
- El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Recomendado para su uso en interiores
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Autoclavable | |
M6-130-499 | |
None | |
Mate | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 etiquetas | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in | |
0.375 x 0.825 in. | |
0,825 in | |
9.53 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.166 mm | |
0,375 in | |
20.96 mm |