Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
40.70€ - 138.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Ver más especificaciones
Productos 30
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
17858124
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173311
0.5 x 0.5 in. M710, BMP71 12.7 mm Square
76.95€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17838454
Ver documentos
Brady™
174349
0.5 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm Square
83.15€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17818844
Ver documentos
Brady™
173395
1 x 1 pulg M710, BMP71 25.4 mm Square
62.80€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17828404
Ver documentos
Brady™
174225
1 x 1 pulg M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Square
67.80€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17868974
Ver documentos
Brady™
174594
0.25 x 1.5 in. M710, BMP71 6.35 mm Rectángulo
81.70€
paquete de 750
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17878194
Ver documentos
Brady™
173307
0.25 x 1.9 in. M710, BMP71 6.35 mm Rectángulo
94.25€
paquete de 750
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17811389
Ver documentos
Brady™
173790
0.25 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectángulo
78.30€
paquete de 750
17888284
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174357
0.25 x 1.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectángulo
101.00€
paquete de 750
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17838864
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174650
0.5 x 0.9 in. M710, BMP71 12.7 mm Rectángulo
123.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17818384
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174370
0.5 x 0.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm Rectángulo
133.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17888294
Ver documentos
Brady™
174184
0.75 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm Rectángulo
75.85€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17818464
Ver documentos
Brady™
174218
0,75 x 1 pulg M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm Rectángulo
62.75€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17801499
Ver documentos
Brady™
174273
0.75 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm Rectángulo
78.60€
paquete de 250
17868194
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174201
1 x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Rectángulo
90.70€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17879024
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173415
1 x 0.375 in. M710, BMP71 25.4 mm Rectángulo
89.10€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17878784
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173401
1 x 0.75 in. M710, BMP71 25.4 mm Rectángulo
58.05€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17898364
Ver documentos
Brady™
174103
1 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Rectángulo
54.75€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17888114
Ver documentos
Brady™
174280
1 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Rectángulo
86.40€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17898254
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174354
1 x 1.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Rectángulo
138.00€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17888434
Ver documentos
Brady™
173310
1 x 1.9 in. M710, BMP71 25.4 mm Rectángulo
121.00€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17818924
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173355
1.5 x 0.5 in. M710, BMP71 38.1 mm Rectángulo
78.20€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17828844
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174265
1.5 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 38.1 mm Rectángulo
89.60€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17888904
Ver documentos
Brady™
173347
1.5 x 0.75 in. M710, BMP71 38.1 mm Rectángulo
82.85€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17898924
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173340
1.5 x 1 in. M710, BMP71 38.1 mm Rectángulo
79.95€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17831379
Ver documentos
Brady™
173769
1 x 4 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Rectángulo
54.85€
paquete de 100
17868344
Ver documentos
Brady™
174086
1.25 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 31.75 mm Rectángulo
104.00€
paquete de 250
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17899034
Ver documentos
Brady™
174575
2.5 x 1 in. M710, BMP71 63.5 mm Rectángulo
46.75€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17891569
Ver documentos
Brady™
173756
2.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 63.5 mm Rectángulo
44.80€
paquete de 100
17888464
missing translation for 'viewDocuments'
Brady™
174085
0.375 x 0.825 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 9.53 mm Rectángulo
40.70€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17888734
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Brady™
173427
0.75 x 0.5 in. M710, BMP71 19.05 mm Rectángulo
74.55€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Recomendado para su uso en interiores
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
-40°F to +194°F
0,0065 in
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Mate
Nylon
Thermal Transfer
No estéril
No
De -40 °C a +90 °C
0.166 mm