Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
Marca:  Brady™ 173347
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17888904
  • 82.85€ / paquete de 250
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como cables.
  • El material de tejido de nailon de color blanco con recubrimiento de poliamida mate tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Recomendado para su uso en interiores
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
M7-30-499
None
Mate
Nylon
Thermal Transfer
No estéril
M710, BMP71
250 etiquetas
-40°F to +194°F
0,0065 in
1.5 x 0.75 in.
0,75 in
38.1 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectángulo
De -40 °C a +90 °C
0.166 mm
1,5 in
19.05 mm