missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster transparentes con adhesivo altamente adherente

Etiquete placas de circuitos, paneles y equipo con el material de etiqueta de poliéster transparente B-432, que permite transmitir los de la superficie sobre la que se aplica alrededor del texto impreso. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.

62.08€ - 63.25€

Especificaciones

Certificaciones/conformidad UL Recognized to UL969, CSA Accepted
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Black, Clear
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
17871769
Ver documentos
Brady™
170873
0.5 x 1 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17801799
Ver documentos
Brady™
170874
1.9 x 1 in.
63.25€
paquete de 100
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Producto versátil: la opción perfecta para la identificación de placas de circuitos impresos y componentes, etiquetas de códigos de barras, placas de características y paneles solares.
  • Producto duradero: fabricado en poliéster transparente resistente a los productos químicos, el aceite, el agua y las temperaturas extremas
  • Producto adhesivo: adhesivo acrílico permanente excelente para las superficies suaves y rugosas
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y CSA
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones

Especificaciones

UL Recognized to UL969, CSA Accepted
Black, Clear
Die-cut
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
-40°F to +212°F
1 in
Permanent Acrylic
Gloss
Polyester
No estéril
BMP51, M511
0.004 in.
2.54 cm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado