Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7
Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales.
76.35€ - 98.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17878394
|
Brady™
173306 |
White | 0.375 x 0.375 in. | M710, BMP71 |
76.35€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898374
|
Brady™
174358 |
White | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
86.20€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17848184
|
Brady™
173305 |
White | 0.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 |
80.70€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17868274
|
Brady™
173908 |
White | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
86.25€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17859014
|
Brady™
173909 |
Yellow | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
98.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17828244
|
Brady™
173907 |
Yellow | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
93.30€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898154
|
Brady™
174108 |
Orange | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
91.55€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17888154
|
Brady™
174111 |
Orange | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
96.15€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17818274
|
Brady™
174109 |
Red | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
91.55€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898144
|
Brady™
174112 |
Red | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
96.15€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Las etiquetas envolventes de tejido de nailon (B-499) son extremadamente flexibles y se adaptan a superficies muy curvadas, como los viales.
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 193°F)
- Producto de bajo perfil que se adhiere bien a superficies suaves, rugosas o recubiertas de polvo, y a superficies irregulares o superficies con baja tensión en superficie
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
Round | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.166 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Warehouse Marking | |
500 etiquetas | |
-40°F to +194°F | |
0,0065 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo altamente adherente para las impresoras M6/M7