Learn More
AIM-100, MedChemExpress
MedChemExpress AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.
159.30€ - 1594.35€
Especificaciones
CAS | 873305-35-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C23H21N3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 371.43 |
Porcentaje de pureza | 99.92% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16482527
|
Medchem Express
HY-15290 |
50 mg |
828.90€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16446716
|
Medchem Express
HY-15290 |
100 mg |
1594.35€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16426428
|
Medchem Express
HY-15290 |
10 mg |
191.70€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16419017
|
Medchem Express
HY-15290 |
5 mg |
159.30€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AIM-100 is a potent and selective Ack1 inhibitor with an IC50 of 21.58 nM. AIM-100 also inhibits Tyr267 phosphorylation. AIM-100 does not inhibits other kinases including PI3-kinase and AKT subfamily members. AIM-100 has an anticancer effect.Especificaciones
873305-35-2 | |
C23H21N3O2 | |
371.43 | |
99.92% |
Seguridad y manipulación
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.