Learn More
Tuttnauer Compresor de aire
The Air Compressor introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system. Not needed if air pressure source is available on site.
Marca:  Tuttnauer PUM059-0023
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17869538
  • 1715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system.
  • Not needed if air pressure source is available on site.
Especificaciones
Especificaciones
Compresor de aire
50 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tuttnauer Compresor de aire > Air Compressor; Frequency: 50 Hz