Learn More
Tuttnauer Compresor de aire
The Air Compressor introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system. Not needed if air pressure source is available on site.
1715.00€ - 4500.00€
Código de producto | Marca | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17869538
|
Tuttnauer
PUM059-0023 |
50 Hz |
1715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17849538
|
Tuttnauer
PUM059-0013 |
60 Hz |
4500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system.
- Not needed if air pressure source is available on site.
Especificaciones
Compresor de aire |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tuttnauer Compresor de aire