Learn More
Tuttnauer Compresor de aire
The Air Compressor introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system. Not needed if air pressure source is available on site.
Marca: Tuttnauer PUM059-0013
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system.
- Not needed if air pressure source is available on site.
Especificaciones
Compresor de aire | |
60 Hz |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Tuttnauer Compresor de aire > Air Compressor; Frequency: 60 Hz
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido