Learn More
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
en la oferta
Especificaciones
Analitos detectables VOCs
Para utilizar con (equipo) Various Spaces
Tipo de producto Air Monitoring System
Tiempo de respuesta 20 sec. (10 sec. lag time)
Tensión 110/230 V
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
30245767
Ver documentos
Erlab
AS016
VOC
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
30245754
Ver documentos
Erlab
AS056
Multisensors
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
  • Voltage / frequency 110-230 V / 50-60 Hz
  • Energy consumption: 10 W
  • Housing: Lightweight, durable plastic
  • Detection sensor: Semiconductor
  • Weight 1kg - 2.2 lb.
  • Sensitivity levels: 5
  • Particle sensor
  • Equipped with removable turntable to allow installation on: wall, bench, ceiling
  • Voltage output 3.3 VDC: 1 permanent for alarm indicator (3.3V)
  • RJ45 cable Length: 3 m
  • Coverage from 14 to 40m²
  • Communication Interface: Simple communication by LED pulsation system / audible warning (can be disabled)
  • eGuard app: App for remote control and monitoring
  • Network connection
Especificaciones
Especificaciones
VOCs
Air Monitoring System
110/230 V
Various Spaces
20 sec. (10 sec. lag time)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense