Learn More
Syngene™ Caja de aire muerto AirClean 600
GREENER_CHOICE
Caja de aire muerto AirClean 600 equipada con un controlador UVTect.
Marca:  Syngene™ SYN-48DBC-E
6856.96 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16554341
  • 7425.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Con controlador UVTect
  • El precio incluye luces fluorescentes, luces UV, estante UV con soporte para pipetas y trampilla deslizante
Especificaciones
Especificaciones
Caja de aire muerto
Controlador UV
48 in
Aprobación AC UL, CSA y CE
220 V
121,92 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Syngene™ Caja de aire muerto AirClean 600 > Anchura: 48 in (121,92 cm)