Learn More
Syngene™ Caja de aire muerto AirClean 600
Caja de aire muerto AirClean 600 equipada con un controlador UVTect.
6025.00€ - 7425.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja de aire muerto |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobación AC UL, CSA y CE |
Incluye | Controlador UV |
Tensión | 220 V |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16584331
![]() |
Syngene™
SYN-32DBC-E |
32 in |
6025.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16554341
![]() |
Syngene™
SYN-48DBC-E |
48 in |
7425.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Con controlador UVTect
- El precio incluye luces fluorescentes, luces UV, estante UV con soporte para pipetas y trampilla deslizante
Especificaciones
Caja de aire muerto | |
Aprobación AC UL, CSA y CE | |
Controlador UV | |
220 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Syngene™ Caja de aire muerto AirClean 600